Learn More
Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30798343
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30798343 1 g
30798032 10 g
30786823 5 g
30787916 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30798343 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1486701g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate
CAS 192863-40-4
Formule moléculaire C6H4BF3KNO2
Numéro MDL MFCD03701627
Quantité 1 g
SMILES F[B-](F)(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)F.[K+]
Poids moléculaire (g/mol) 229.01
Pourcentage de pureté 95%