Learn More
Dihydrate de trihydrogénodioxalate de potassium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472757 250 g 250g
11462757 1000 g 1000g
11482757 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14933.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218.16 g/mol
Potassium trihydrogen dioxalate dihydrat is used in metal polishing determination of pH. And it is also used in photography, marble grinding, and to remove ink stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dihydrat de dioxalate de trihydrogène de potassium est utilisé dans la détermination du pH par polissage métallique. Il est également utilisé pour la photographie, le broyage en marbre et pour éliminer les taches dʼencre.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6100-20-5
Formule moléculaire C4H3KO8
Poids moléculaire (g/mol) 218.16
Numéro MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Clé InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
CID PubChem 131698588
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate
Quantité 250 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,7689
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC acide oxalique de potassium oxalate d’hydrogène
Poids de la formule 254.19 (218.16 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%