Learn More
Triméthylacétate de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429278 25 g 25g
15439278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62803.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19455-23-3 | C5H9KO2 | 140.223 g/mol
Potassium trimethylacetate is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthylacétate de potassium est utilisé comme intermédiaire pour la recherche chimique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19455-23-3
Formule moléculaire C5H9KO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.223
Numéro MDL MFCD00671345
Clé InChI WFMNHCSATCWAAQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium pivalate, potassium trimethylacetate, pivalic acid potassium salt, potassium 2,2-dimethylpropionate, trimethylacetic acid potassium salt, 2,2-dimethylpropionic acid potassium salt
CID PubChem 23662159
Nom IUPAC potassium ; 2,2-diméthylpropanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium trimethylacetate
Point de fusion ∼200°C
Formule linéaire (CH3)3CCO2K
Quantité 25 g
Poids de la formule 140.22
Pourcentage de pureté 95%