Learn More
Tris(1-pyrazolyl)borohydrure de potassium, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10572651 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10572651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296010050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Note relative au nom 93%
CAS 18583-60-3
Point de fusion 182°C to 188°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 93%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10BKN6
Numéro MDL MFCD00040346
Quantité 5 g
Synonyme potassium hydrotris 1-pyrazolyl borate, potassium hydridotri 1h-pyrazol-1-yl borate 1-, potassium hydro-tris 1-pyrazolyl borate, potassium tri 1h-pyrazol-1-yl hydroborate, potassium tri 1-pyrazolyl borohydride, potassium hydrotris 1-pyrazolato borate, hydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohols,thf,dmf
Clé InChI IBNGZWIUPDMZMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].C1=CN(N=C1)[BH-](N1C=CC=N1)N1C=CC=N1
Nom IUPAC potassium tris(1H-pyrazol-1-yl)boranuide
Poids moléculaire (g/mol) 252.13
Poids de la formule 252.13
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Poudre cristalline