Learn More
Tris(3,5-diméthyl-1-pyrazolyl)borohydrure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10217370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10217370 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10217370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296020050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tris(3, 5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride
Note relative au nom 99%
CAS 17567-17-8
Point de fusion 287°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H22BKN6
Numéro MDL MFCD00040342
Quantité 5 g
Synonyme potassium hydrotris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl borate, potassium;tris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl boron 1-, potassium tri 3,5-dimethyl-1-pyrazolyl borohydride, potassium tris 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl hydrido borate 1-
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alchohols,thf,dmf,acetone
Clé InChI NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].CC1=NN([BH-](N2N=C(C)C=C2C)N2N=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Nom IUPAC potassium tris(3,5-diméthyl-1H-pyrazol-1-yl)boranuide
Poids moléculaire (g/mol) 336.29
Poids de la formule 336.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine ressemblant à une aiguille