Learn More
Vinyltrifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676794 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676794 1 g Flacon en verre 1g
10648714 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10676794 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 387700010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13682-77-4 | C2H3BF3K | 133.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13682-77-4
Formule moléculaire C2H3BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 133.95
Numéro MDL MFCD02093335
Clé InChI ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
CID PubChem 23679353
Nom IUPAC potassium ; éthényl (trifluoro) boranuide
SMILES [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium vinyltrifluoroborate
Point de fusion 240°C to 242°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 133.95
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium vinyltrifluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.