Learn More
Vinyltrifluoroborate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Vinyltrifluoroborate |
| CAS | 13682-77-4 |
| Formule moléculaire | C2H3BF3K |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].F[B-](F)(F)C=C |
| Nom IUPAC | potassium ; éthényl (trifluoro) boranuide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.95 |
| Poids de la formule | 133.9917 |