Learn More
Vinyltrifluoroborate de potassium, TRC
Code produit 30428336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428336 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6987005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Vinyltrifluoroborate
CAS 13682-77-4
Formule moléculaire C2H3BF3K
Quantité 5 g
Synonyme Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate
Formule InChI InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C=C
Nom IUPAC potassium ; éthényl (trifluoro) boranuide
Poids moléculaire (g/mol) 133.95
Poids de la formule 133.9917