Learn More
MP Biomedicals™ Gélose dextrosée de pomme de terre
Code produit 11470225 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470225 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470225 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091008517
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour la culture de levures et de moisissures à partir de produits laitiers et d’autres aliments.
La gélose au dextrose de pomme de terre est utilisée pour l’isolement, le dénombrement et l’identification des levures et des moisissures. Il peut également être utilisé pour induire la sporulation chez de nombreux champignons.
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Gélose dextrosée de pomme de terre
Type de milieu Milieux de levure
Quantité 500 g