Learn More
Thermo Scientific™ Gélose dextrosée de pomme de terre
Code produit 13265339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Gélose dextrosée à la pomme de terre
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
13265339 Gélose dextrosée à la pomme de terre 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13265339 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0186A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.33€
    23.76€ / 10 pièces
    Économisez 7.57€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Isolez et dénombrez les levures et moisissures dans les produits laitiers et les denrées alimentaires grâce à ce milieu prêt à l’emploi.
Isolez et dénombrez les levures et moisissures dans des produits laitiers1, à la surface de viandes fraîches, de viandes séchées et de saucisses et autres aliments2 grâce à la gélose dextrosée à la pomme de terre Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu convient à la détection et au dénombrement des moisissures résistantes à la chaleur dans les fruits et produits à base de fruits soumis à un traitement thermique2. La gélose utilisée dans la gélose dextrosée à la pomme de terre est soigneusement sélectionnée pour garantir une production correcte de pigment par des champignons tels que Fusaria spp.
Utilisez la gélose dextrosée à la pomme de terre pour la détection et le dénombrement des levures et moisissures dans les aliments.
  • Convient à la détection des moisissures résistantes à la chaleur dans les fruits et produits à base de fruits soumis à un traitement thermique.
  • Milieu adapté à la préparation des Aspergillus niger
  • Conforme aux normes de tests des limites microbiennes EP / USP / JP3,4,5.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Lumière jaune paille
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose dextrosée à la pomme de terre
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19 g ± 2,0 g
Type d’emballage Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film
Quantité 10/boîte