missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour message d’erreur combiné pour IF30

Code produit 17576915 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage unitSize
17576915 2 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17576915 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IF30H6

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Contact sans potentiel pour message d’erreur de combinaison (par ex. défaillance d’alimentation, défaillance de capteur, fusible).

  • Accessoires
  • Pour message d’erreur combiné

Spécification

À utiliser avec (équipement) Incubateur IF30
Type Contact sans potentiel
Comprend Prise conforme à la norme NAMUR NE 28
Tension 24 V
Ampérage 2 A
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.