Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus, pilon en PTFE et tube en verre non dépoli
Code produit 11717188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
3 ml
Dimensions:
19
20
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions Conditionnement
11717188 3 ml 20 1 pièce
11727188 1 ml 19 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11717188 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8860000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.75€
    124.53€ / 1 pièces
    Économisez 17.22€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Pour broyer progressivement l’échantillon en petits morceaux
Les broyeurs pour tissus produisent des homogénats par une combinaison d’actions de cisaillement et de compression. L’échantillon de tissu est progressivement broyé (cisaillé) en petits morceaux par l’extrémité arrondie du pilon lorsque le pilon de rotation est abaissé dans le tube. Lorsque le pilon est enfoncé dans le tube, l’échantillon se déplace entre la paroi extérieure droite du pilon et la paroi intérieure du tube, comprimant les cellules tissulaires jusqu’à ce qu’elles se rompent. Lors du retrait du pilon du tube, un léger effet ventouse se créé, ce qui retire l’échantillon de la zone de compression et entraîne une homogénéisation supplémentaire.
Le degré d’homogénéisation est contrôlé par l’espace de broyage entre la section cylindrique du pilon et du tube (distance radiale généralement de 0,002 à 0,003 pouces), la vitesse de rotation du pilon et le nombre de coups de compression effectués.
  • Les tailles 21 à 24 sont dotées de dentelures radiales sur la partie inférieure du pilon pour délivrer l’homogénat dans la partie cylindrique du tube
  • Espace de broyage entre le pilon et le tube de 0,004 à 0,006 po.
  • Des composants de rechange sont disponibles et ils sont complètement interchangeables
  • La partie inférieure du pilon est de forme ronde
  • Les modèles de pilons en verre dépoli sont adaptés aux tissus conjonctifs
  • Les modèles de pilons en PTFE sont utilisés avec des tissus plus mous
Spécification
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Dégagement (impériale) 0,004 à 0,006 in
Dégagement (métrique) de 0,1 à 0,15mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 5 mm
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,19 in
Capacité (métrique) 3 ml
Comprend Pilon en PTFE et tube en verre non dépoli
Longueur (impériale) du pilon 6,06 in
Longueur (impériale) du tube 4,53 in
Longueur (métrique) du pilon 154 mm
Longueur (métrique) du tube 115 mm
Diamètre du tube (impériale) extérieur 0,47 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 12mm
Dimensions 20
Type de produit Potter-Elvehjem Tissue Grinder