Learn More
KARTELL Mortier de potier
Description
- Le broyeur de tissus est composé de deux éléments à commander séparément : Mortier en verre borosilicaté (articles 6102 à 6150) et pilon en PTFE (articles 6302 à 6350).
- Idéal pour les petites quantités de tissu.
- Les volumes indiqués sont des volumes de travail.
- Évitez toute chaleur excessive générée, car cela pourrait provoquer un collage.
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 1 oz |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Mortier de potier |