Learn More
Lenz Laborglasintrumente Bagues anti-goutte rouges en PBT
Description
- Matériau : PBT (rouge)
- Résistance thermique : jusqu’à 180°C
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | PBT |
| Diamètre du filetage | GL 45 |