Learn More
Brady™ Station de verrouillage de qualité industrielle en métal revêtu de poudre
Code produit 11766695 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11766695 Noir / jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11766695 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 800123
En stock
La station de consignation industrielle en métal revêtu de poudre est équipée d'une étagère réglable et peut être fixée au mur ou facilement transportée.
  • L'armoire verrouillable est équipée d'une étagère réglable.
  • Des étagères supplémentaires sont disponibles (800129).
  • Peut être fixé au mur ou facilement transporté.
  • Les consignes de sécurité en cas de verrouillage sont imprimées à l'intérieur de la porte.
  • La station est livrée vide.
Spécification
Type de produit Station de verrouillage
Alternate Part Number POSTE DE VERROUILLAGE INDUSTRIEL
Couleur Noir / jaune
Matériau Métal revêtu de poudre
Profondeur (impériale) 15,24 cm
Profondeur (métrique) 406 mm
Description Station de verrouillage de puissance industrielle
Dimensions (P x L x H) 152 x 406 x 355 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 16 in
Hauteur (métrique) 76 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 406 mm