Learn More
Asecos™ Protection de la base en acier revêtue de poudre
Code produit 15295612 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) unitSize
15295612 35 x 1118 x 85 mm 1 pièce
11959886 35 x 524 x 85 mm 1 pièce
15413643 35 x 818 x 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15295612 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 30036
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Équipement intérieur à utiliser avec des armoires de stockage de sécurité.
  • Accessoire
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Fabriqué en tôle d’acier revêtue de poudre
Spécification
Dimensions (P x L x H) 35 x 1118 x 85 mm
À utiliser avec (application) Fournit une protection
À utiliser avec (équipement) Modèles Q90
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 2 kg
Matériau Acier
Type de produit Housse de base