Learn More
Asecos™ Q-Mover en tôle d’acier revêtue de poudre
Code produit 15301926 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Modèles Q90
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15301926 Modèles Q90 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15301926 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 30037
Expédition estimée: 10-12-2026
Conçu pour le transport interne d’armoires de stockage de sécurité.
  • Accessoire
  • Pour une utilisation avec les modèles Q90
  • 2 pièces, fabriquées en tôle d'acier revêtue de poudre
Spécification
À utiliser avec (application) Transport interne
À utiliser avec (équipement) Modèles Q90
Poids (métrique) 8,2 kg
Matériau Acier
Type de produit Q-Mover