Learn More
Brady™ Centre de contrôle des cadenas en acier revêtu de poudre
Code produit 11726695 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
18 crochets
8 crochets
Hauteur (métrique):
254 mm
394 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Hauteur (métrique) Conditionnement
11726695 8 crochets 254 mm -
11716695 18 crochets 394 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11726695 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 800119
En stock
Le centre de contrôle des cadenas en acier thermolaqué assure un stockage sécurisé et contrôle l'accès aux cadenas. Chaque crochet métallique nickelé peut contenir 2 cadenas. Deux clés sont fournies pour la serrure de l'armoire. Composants non inclus.
  • Les centres de contrôle des cadenas assurent le stockage sécurisé et le contrôle d'accès aux cadenas.
  • Chaque crochet métallique nickelé peut contenir 2 cadenas.
  • Deux clés sont fournies pour la serrure de l'armoire.
  • Composants non inclus.
Specifications
Type de produit Dispositif central de contrôle des cadenas
Couleur Rouge
Matériau Acier thermolaqué
Profondeur (impériale) 1,97 in
Profondeur (métrique) 50 mm
Description Centre de contrôle des cadenas, 8 crochets
Dimensions (P x L x H) 50 x 305 x 254 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 254 mm
Comprend 8 crochets
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 305 mm