Learn More
Miele Professional™ Laveuse de laboratoire PLW 8683 [PD DC5] avec raccordement d'eau AD, distribution de poudre et fonction EcoDry
Alle ansehen Miele ProdukteBeschreibung
- Séchage pratique - EcoDry avec raccordement à l'eau AD
- Performance/cycle, par exemple 128 flacons de laboratoire
- Flexible et simple – supports de charge modulaires et système Easy Load
- Confort d'utilisation maximal grâce à l'écran tactile couleur M Touch Flex
- Support de séchage pratique - EcoDry
- Connectivité standard via Wi-Fi ou Ethernet
- Utilisation efficace des ressources - pompe de chauffage à vitesse variable
Spezifikation
Spezifikation
| Affichage | Écran tactile couleur |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Lavement/sécheur de laboratoire |
| Débit | 500 L/min |
| Pression max. | 1 000 kPa |
| Pression min. d’eau purifiée | 200 kPa |
| Couleur | Blanc lotus |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des verres de laboratoire |
| Inlet Water Temperature (English) Min. | 5 °C |
| Inlet Water Temperature (English) Recommended | 5 °C à 65 °C |
| Show More |