Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon à poudre avec joint rodé conique
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre Duran |
| Type | Flacon à poudre |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
| Volume (métrique) | 250 ml |
| Diamètre (métrique) | 81 mm |