Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon à poudre avec joint rodé conique
Description
Ballons pour évaporateurs
• Rotavapor Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Ballons 50 à 3000mL forme poire
• Le volume de liquide ne doit pas dépasser 50% du volume du ballon
• Ballon dessiccateur CN 29/32
• Ballon à cannelures aspirées
• 500mL
• Rotavapor Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Ballons 50 à 3000mL forme poire
• Le volume de liquide ne doit pas dépasser 50% du volume du ballon
• Ballon dessiccateur CN 29/32
• Ballon à cannelures aspirées
• 500mL
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre Duran |
| Type | Flacon à poudre |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
| Volume (métrique) | 500 mL |
| Diamètre (métrique) | 101 mm |