Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à point de poudre
Code produit 15829291 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm
2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15829291 1000 mm 1 pièce
15839291 2000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15829291 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1640A1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour prélever des échantillons de poudre à une profondeur spécifiée. L’échantillonneur à point de poudre Sampling Systems™ peut être utilisé pour l’échantillonnage de poudres collantes, cohésives et à écoulement libre.
  • Pour une grande taille d’échantillon
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L
  • Convient à une utilisation avec des poudres cohésives et à écoulement libre
Spécification
Type de produit Échantillonneur de grand volume
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 100 mL
Longueur (métrique) 1000 mm