Learn More
Sampling Systems™ Powder Trier
Code produit 15462184 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Capacité (métrique):
110 mL
190 mL
300 mL
Comprend:
3 fentes
4 fentes
5 fentes
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
15462184 600 mm 110 mL 3 fentes 1 pièce
15819231 1000 mm 190 mL 4 fentes 1 pièce
15829231 1500 mm 300 mL 5 fentes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462184 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1216A600
Expédition estimée: 29-01-2027
Construit en acier inoxydable robuste, il convient à l’échantillonnage des céréales, des grains, des poudres à écoulement libre, des granulés et même des poudres légèrement cohésives. Sampling Systems™ Powder Trier est idéal pour prélever un échantillon transversal de grand volume dans des conteneurs, des sacs ou des silos.
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Finition brillante
  • Convient au prélèvement d’un échantillon de grand volume à partir d’une poudre compactée
  • Peut prélever un échantillon (composite) à section transversale
Spécification
Matériau Acier inoxydable (316L)
Comprend 3 fentes
Capacité (métrique) 110 mL
Diamètre (métrique) 25 mm (à l’exclusion du rouleau)
Longueur (métrique) 600 mm