Description
- Échantillonneur jetable idéal pour les échantillons de section transversale de substances poudreuses ou légèrement cohésives
- Les échantillons complets de toutes couches peuvent être prélevés dans des sacs ou des récipients plus petits avec la lance
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sampler |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3,38 oz. |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Diamètre (métrique) | 21 mm |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?