Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable PowderDispo
BIOPHARMA
Code produit 15531741 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
100 mL
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
15531741 60 ml 300 mm Non stérile 20 pièces
15541741 60 ml 300 mm Stérile 20 pièces
10517045 100 mL 500 mm Non stérile 20 pièces
10035524 100 mL 500 mm Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15531741 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53935510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.21€
    127.45€ / 20 pièces
    Économisez 6.76€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Conçu pour échantillonner des coupes transversales de substances en poudre ou légèrement cohésives. L’échantillonneur jetable Buerkle™ PowderDispo peut prélever des échantillons dans des sacs ou contenants similaires grâce à sa lance. Disponible en
  • Échantillonneur jetable idéal pour les échantillons de section transversale de substances poudreuses ou légèrement cohésives
  • Les échantillons complets de toutes couches peuvent être prélevés dans des sacs ou des récipients plus petits avec la lance
  • Fabriqué en salle blanche
  • Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2,03 oz.
Capacité (métrique) 60 ml
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 21 mm
Longueur (métrique) 300 mm