Learn More
Buerkle™ Échantillonneur PowderProof™
Code produit 11897373 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
120 cm
À utiliser avec (application):
Granulés de 2 à 4 mm de diamètre.
Poudres jusqu'à 2 mm de diamètre.
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) À utiliser avec (application) Conditionnement
11897373 90 cm Granulés de 2 à 4 mm de diamètre. 1 pièce
10041114 30 cm Poudres jusqu'à 2 mm de diamètre. 1 pièce
10706095 120 cm Granulés de 2 à 4 mm de diamètre. -
11877373 30 cm Granulés de 2 à 4 mm de diamètre. 1 pièce
10693585 60 cm Poudres jusqu'à 2 mm de diamètre. 1 pièce
11887373 60 cm Granulés de 2 à 4 mm de diamètre. 1 pièce
10346964 90 cm Poudres jusqu'à 2 mm de diamètre. -
11807383 120 cm Poudres jusqu'à 2 mm de diamètre. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11897373 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53020901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00€
    2691.21€ / 1 pièces
    Économisez 118.79€
    4% de réduction
En stock
L’échantillonneur PowderProof™ est la solution professionnelle pratiquement éprouvée pour l’échantillonnage mobile de poudres et de granulés.
  • Échantillonnage mobile de poudres et de granulés
  • Différentes lances et vis sans fin peuvent être fixés à l’unité d’entraînement robuste et échangés sans problème
  • Pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à partir de fûts, de barils, de sacs ou de sachets
  • PowderProof® avec lance pour une utilisation horizontale, comme l’échantillonnage à partir de sacs, avec lance pour une utilisation verticale, pour l’échantillonnage à partir de récipients ouverts comme des barils, des fûts ou des sacs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur PowderProof
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Comprend Moteur 12 V, deux batteries rechargeables, chargeur rapide, clip pour le maintien du sac et de la brosse de nettoyage
À utiliser avec (application) Granulés de 2 à 4 mm de diamètre.
Longueur (impériale) 47.52 in.
Longueur (impériale) de l’arbre 35.43 in.
Longueur (métrique) 90 cm
Longueur (métrique) de l’arbre 900 mm