Learn More
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 to 25kg Single-Use BPC for powder applications, 25kg
Code produit 30040279 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 kg
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30040279 25 kg 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30040279 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30737.03
 Article restreint
En stock
Les Thermo Scientific HyClone Powdertainer II BioProcess Containers réduisent le risque de contamination.
Les Thermo Scientific HyClone Powdertainer II BioProcess Containers réduisent le risque de contamination.
Diminuez le risque de contamination croisée grâce aux sacs d’alimentation de poudre HyClone Powdertainer II. Ces systèmes à usage unique sont équipés d'un port pour un raccordement sûr à un récipient de formulation et d’une pince pour retenir la poudre avant distribution.
  • Ces sacs jetables simples d’emploi suppriment le nettoyage et diminuent les durées de rotation
  • Le port de déchargement rapide de trois pouces s’intègre aux cuves et aux systèmes mélangeurs à usage unique (SUM) HyClone en place
  • Un ligne de lavage à récupération complète équipée d’un raccord rapide est disponible pour éliminer les résidus de poudre Plusieurs tailles de tuyau souple, options évolutives
  • La poignée fournit un support de vidage
Fabriqués en film CX5-9
  • Propriétés d’extension exceptionnelles
  • Sans composés d’origine animale (ADCF) et faible teneur en composés lessivables
  • Même matière de surface de contact que le film HyQ CX5-14
Les sacs individuels sont présentés sous double emballage en polyéthylène clos. Les raccords d’extrémités sont équipés d’un capuchon ou d’un bouchon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Disposable cell culture/bioprocess bag for powder applications
Jetable Single-use
Comprend 2 Ports (1 Wash Down Line, 1 Powder Port)
Description du film CX3-9
Détails du port Powder port: 7.6cm (3 in.) tri-clamp with integrated seal
Gamme de produits PowderTainer™ II
Ligne de lavage oui
Dimensions (L x l x H) 83.3cm x 59.2cm (32.8 in. x 23.3 in.)
Type de produit Bioprocess Container for Powder
Capacité (impériale) 6.6 gal.
Capacité (métrique) 25 kg