Learn More
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 à 25 kg, BPC à usage unique pour applications de poudre, 5 kg
Code produit 31932209 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31932209 5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31932209 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30864.02
 Article restreint
En stock
Système de manipulation de poudre 2D composé d’un film CX3-9 comprenant 1 port (1 port de poudre).
  • Conçu pour les applications de confinement et de décharge des poudres, il maintient un système fermé pour une récupération maximale de la poudre tout en minimisant le risque de contamination croisée.
  • Port tri-clamp de trois pouces conçu pour une connexion sécurisée et une intégration aisée avec les récipients de formulation existants.
  • Le Powdertainer BDC est doté d’une poignée de suspension pour le maintien pendant la décharge, ainsi que d’une pince pour le col afin de conserver la poudre avant la décharge.
  • Utilisez ce système pour éliminer les étapes de nettoyage après l’utilisation requises avec les récipients réutilisables.
  • Stockage et distribution de milieux et de tampons de culture de poudre.
  • Stockage et distribution de produits chimiques pré-pesés et d’autres poudres de procédés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend 1 port (1 port de poudre)
Description du film CX3-9
Conditionnement externe Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot.
Détails du port Port de poudre : 3 po
Gamme de produits PowderTainer™ II
Conditionnement interne protecteur Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
Méthode de stérilisation Non irradié
Tubulure 1 Ligne de lavage : S/O
Tubulure 2 Port de poudre : Tri-clamp de 7,6 cm (3 in) avec joint intégré
Type de produit BPC à usage unique pour poudre
Capacité (métrique) 5 kg
Longueur (métrique) 56,1 cm
Largeur (métrique) 36,3 cm