Learn More
Thermo Scientific™ Sac d'alimentation en poudre PowderTainer II avec pince, irradié, standard
Code produit 30040287 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30040287 1 kg 1 pièce
30040278 5 kg 1 pièce
30040282 25 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040287 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30737.11
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Thermo Scientific™ Powdertainer™ II BioProcess Container (BPC) is a 2D powder handling system composed of CX3-9 film that includes 2 ports (1 wash down line, 1 powder port). The Powdertainer BPC is specifically designed for powder containment and discharge applications, and maintains a closed system for maximum recovery of powder while minimizing the risk of cross contamination.
  • Port tri-clamp de trois pouces conçu pour une connexion sécurisée et une intégration aisée avec les récipients de formulation existants.
  • Powdertainer BPC Il est doté d'une poignée de suspension pour le soutien lors du tir, ainsi que d'une pince de cou pour retenir la poudre avant le tir.
  • Utilisez ce système pour éliminer les étapes de nettoyage après utilisation requises avec les contenants réutilisables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Détails du port 3 in Puerto de triple abrazadera
Type de produit Conteneur de biotraitement pour poudre
Capacité (impériale) 2.2 lb.
Capacité (métrique) 1 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.