Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur PowderThief 12,5 mm de diamètre
Tous les produits Sampling Systems ProduitsDescripción
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Échantillonneur de poudre |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (316) |
| Diamètre (métrique) | 12,5 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?