Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre PowderThief de 19 mm de diamètre
Tous les produits Sampling Systems ProduitsDescription
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur de poudre |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (316) |
| Diamètre (métrique) | 19 mm |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |