Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre PowderThief de 19 mm de diamètre
Tous les produits Sampling Systems ProduitsDescrizione
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Specifica
Specifica
| Type de produit | Échantillonneur de poudre |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (316) |
| Diamètre (métrique) | 19 mm |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?