Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre PowderThief de 32 mm de diamètre
Code produit 15849201 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15849201 1000 mm 1 pièce
15116852 600 mm 1 pièce
15859201 1500 mm 1 pièce
15869201 2000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15849201 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1030D1000
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’échantillonneur PowderThief de 32 mm de diamètre Sampling Systems™ convient pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à écoulement libre.
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Large gamme de tailles d’échantillon
  • Large gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Simplicité d’utilisation
  • Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre
Matériau Acier inoxydable (316)
Matériau de la poignée Acier inoxydable (316)
Diamètre (métrique) 32 mm
Longueur (métrique) 1000 mm