Learn More
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)
Code produit 15816172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15816172 1 l 1 pièce
15806172 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15816172 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PB7300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    352.65€ / 1L
    Économisez 14.35€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tampon de transfert optimisé pour effectuer un transfert semi-sec rapide des protéines vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF à l’aide du Power blotter (système de transfert) Invitrogen.
Le tampon de transfert Invitrogen Power Blotter 1-Step™ est conçu pour le transfert rapide, en milieu semi-sec, de protéines à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF à l’aide du système Invitrogen Power Blotter. Le transfert est compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, la chimiluminescence ou la fluorescence.  Permet un transfert efficace des protéines des gels aux membranes, en 5 à 12 minutes, avec une efficacité semblable à celle des techniques classiques de transfert western.
En augmentant le courant, on peut parvenir à une excellente efficacité de transfert dans un délai beaucoup plus court qu’avec les méthodes classiques. L’ampérage est maintenu à un taux constant en fonction de la surface du ou des empilements de transfert (∼ 22-23 mA/cm2) et la tension est limitée à 25 V. Compatible avec d’autres dispositifs de transfert de protéine en milieu semi-sec équipés d’une alimentation à courant élevé adaptée.  
  • Rapidité — La formulation de force ionique élevée favorise un transfert de protéines en 5 à 12 minutes en cas d’utilisation avec des systèmes de transfert rapide compatibles en milieu semi-sec
  • Optimisation — Conçu pour offrir des performances homogènes et fiables grâce au système Power Blotter
  • Compatibilité — Compatible avec d’autres dispositifs de transfert en milieu semi-sec équipés d’une alimentation à courant élevé adaptée
  • Dispositif économique — Nul besoin d’utiliser les consommables spéciaux ou coûteux requis par d’autres dispositifs de transfert rapide en milieu semi-sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert western
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Mode de transfert Semi-sec
Gamme de produits 1-Step
Type Tampon de transfert
Quantité 1 l