Learn More
Invitrogen™ Power Blotter System
Code produit 15806162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 système
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15806162 1 système 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15806162 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PB0012
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Cassette Power Blotter Invitrogen, station Power Blotter Invitrogen
Obtenez un transfert de protéines semi-sec rapide et efficace avec le Power Blotter Invitrogen™.
Le système Invitrogen™ Power Blotter est spécialement conçu pour le transfert rapide en milieu semi-sec de protéines des gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) aux membranes en nitrate de cellulose ou PVDF, en 5 à 12 minutes. Le système Power Blotter comprend une alimentation intégrée optimisée pour favoriser un transfert de protéines constant et à haute efficacité.
La cassette Power Blotter favorise le transfert simultané de gels. La station Power Blotter dispose d’une interface tactile LCD en couleur, facile à utiliser, avec des méthodes de transfert préprogrammées pour différents nombres et tailles de gels et gammes de poids moléculaire. Facile à utiliser, la fonction de programmation tactile permet de créer, d’enregistrer et d’exécuter rapidement des paramètres de transfert personnalisés.
Le système Power Blotter favorise un transfert très efficace, en 7 minutes, lorsqu’il est associé aux piles de transfert Power Blotter Select ou en 10 minutes lorsqu’il est combiné au tampon de transfert Power Blotter 1-Step. L’instrument est également efficace dans les protocoles de transfert standard en milieu semi-sec de 30 à 60 minutes, basés sur le tampon Towbin traditionnel.
Caractéristiques :
  • Efficacité — Transfert de protéines d’une grande efficacité sur un large spectre de poids moléculaire par rapport aux méthodes classiques de transfert en milieu semi-sec et humide.
  • Rapidité : transfert en 5 à 12 minutes lorsqu’il est associé aux piles de transfert Power Blotter Select ou au tampon de transfert Power Blotter 1-Step
  • Alimentation intégrée — Fonctionnement homogène entre l’unité de commande et la cassette ; aucune alimentation externe nécessaire
  • Programmation grâce à une fonction tactile facile à utiliser — Bénéficiez de méthodes de transfert préprogrammées ou créez, enregistrez et exécutez vos propres méthodes de transfert.
  • Flexibilité — Transfert simultané
  • Polyvalence : compatible avec les piles de transfert Power Blotter Select, le tampon de transfert Pierce 1-Step pour les programmes de transfert rapide ou le tampon de transfert Towbin pour les méthodes de transfert classiques en milieu semi-sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Station Power Blotter
• Cassette Power Blotter
À utiliser avec (application) Transfert Western
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Mode de transfert Semi-sec
Gamme de produits Power Blotter
Cadence 1 gels midi ou 2 gels mini
Type Système Blotter
Quantité 1 système