Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Power Control LR 1
Code produit 10160761
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
IRB 1 Infrared Heater
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10160761 IRB 1 Infrared Heater 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10160761 Fournisseur Edmund Bühler GmbH™ Code fournisseur 6070 000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Provides stepless control of the current consumption between 0 to 100%. Edmund Bühler GmbH™ Power Control LR 1 is for use with IRB 1 Infrared Heater.
  • For use with IRB 1 Infrared Heater
  • Provides stepless control of current consumption from 0 to 100%.
Spécification
Type de produit Power Regulator
À utiliser avec (équipement) IRB 1 Infrared Heater