Learn More
Labconco Power Cord UK
Code produit 17774929 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1.83 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
17774929 1.83 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17774929 Fournisseur Labconco Code fournisseur 1332600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.18€
    42.71€ / 1 pièces
    Économisez 3.47€
    7% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Power cord accessory
  • Power Cord UK
Spécification
À utiliser avec (équipement) Enclosure
Longueur (impériale) 6 ft.
Longueur (métrique) 1.83 m
Matériau Plastic
Type de prise UK
Type de produit Power Cord