Learn More
Thermo Scientific™ Cordons dʼalimentation pour lʼimageur myECL et le traceur rapide Pierce G2
Code produit 13403706 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cordon d'alimentation
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
13403706 Cordon d'alimentation 1 pièce
13395081 Cordon d'alimentation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13403706 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 84860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ces cordons d’alimentation électriques possèdent un connecteur C/13 à une extrémité et une configuration de fiche spécifique à l’autre extrémité pour correspondre aux prises électriques de certains pays.
Les cordons dʼalimentation Thermo Scientific™ pour lʼimageur myECL et le traceur rapide Pierce G2 sont dotés dʼun connecteur C/13 à une extrémité et dʼune configuration de fiche spécifique à lʼextrémité opposée pour correspondre aux prises électriques de certains pays.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les cordons noirs, 2,4- à 3,5 m de long, ont été validés pour remplacer le cordon fourni avec des dispositifs spécifiques alimentés par Thermo Scientific. Plus précisément, ces instruments comprennent l’imageur myECL (réf N° 62236) et l’appareil de transfert rapide Pierce G2 (N° de pièce 62288).
Points clés :
  • Noir
  • 2,4 jusqu’a 3,5 m de long
  • Connecteur C13
  • Connecteurs spécifique selon le pays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cordon d'alimentation
Longueur (impériale) 94,48 à 137 po
Longueur (métrique) 2,4 à 3,5 m
Formule Cordon d’alimentation de 2,5 m noir
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Biologie des protéines, électrophorèse sur gel protéique, dosages et analyses des protéines, transfert Western
Suffisant pour Remplacement du système d’imagerie myECL et de l’accessoire de traceur rapide Pierce G2
Quantité 1 cordon
À utiliser avec (équipement) Système d’alimentation Pierce™, système d’imagerie myECL™