Learn More
Robin™ Mélangeurs électriques
Code produit 11939667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
12 tr/min
2 à 25 t/min
2 à 40 t/min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation unitSize
11939667 12 tr/min 1 pièce
11979607 2 à 25 t/min 1 pièce
11969607 2 à 40 t/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11939667 Fournisseur Robin™ Code fournisseur PM031
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mélangeur de poudre 2 et 10L
• Mouvement Twist
• Vitesse fixe ou variable
• Compatible tout flacon
• Minuterie 0 à 60 min
• Mélangeur de poudre à mouvement rotatif et diagonal engendrant un mouvement tridimensionnel
• Le mouvement, indépendant du poids et des constituants de l'échantillon, permet d'obtenir une poudre homogène et donc de réduire les erreurs de préparations
• Le mélangeur reçoit directement les flacons HDPE Nalgene
• Supprime les fastidieux transferts d'échantillons
• Minuterie réglable jusqu'à 60 minutes
• Alimentation 230V - 50Hz
• Mélangeur
Spécification
Vitesse de rotation 12 tr/min
Capacité 2 L
Type de produit Agitateur électrique
Profondeur (métrique) 34 cm
Hauteur (métrique) 48 cm
Longueur (métrique) 38 cm
Poids (métrique) 6 kg