Learn More
Robin™ Mélangeurs électriques
Specifications
Specifications
| Vitesse de rotation | 2 à 25 t/min |
| Capacité | 10 L |
| Type de produit | Agitateur électrique |
| Profondeur (métrique) | 50 cm |
| Hauteur (métrique) | 60 cm |
| Longueur (métrique) | 56 cm |
| Poids (métrique) | 18,5 kg |