Learn More
Bellingham Stanley™ Alimentation 230 V, 50 Hz pour RFM300 Bellingham et Stanley
Code produit 11806125
Code produit 11806125 Fournisseur Bellingham Stanley™ Code fournisseur 55105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    244.00€ / 1 pièces
    Économisez 85.00€
    25% de réduction
En stock
Alimentation pour réfractomètres de la série RFM300, 230 V, 50 Hz
  • Marque : Bellingham Stanley
  • Produit : Alimentation électrique
  • Tension : 230 V
  • Courant : 50 Hz
  • Pour utilisation avec : réfractomètres de la série RFM300