Description
- Alimentation TZ 1858 100 à 220 V
- Tension de sortie 9 V et 550 mA
- Pour agitateur TM 128 et TM 135
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur TM 128, TM 135 |
| Tension | 100/220 V |
| Ampérage | 550 mA |
| Type de produit | Alimentation électrique |