Learn More
Dostmann Electronic™ Alimentation électrique
Code produit 11854392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
9 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11854392 9 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11854392 Fournisseur Dostmann Electronic™ Code fournisseur 56000702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.95€
    28.00€ / 1 pièces
    Économisez 23.95€
    46% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Type de produit Alimentation électrique
À utiliser avec (équipement) Thermomètre universel à 1 canal P700, thermomètre universel à 2 canaux P705, thermomètre universel à 1 canal P710, thermomètre universel à 2 canaux P715, instrument de mesure de température-humidité P750, instrument multifonction P755 pour la température-
Tension 9 V
Garantie 15 mois