Learn More
Testo™ Alimentation électrique
Code produit 10702954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
500 mA avec adaptateur européen
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Conditionnement
10702954 500 mA avec adaptateur européen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10702954 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0554 0447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.89€
    28.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.89€
    19% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Ampérage 500 mA avec adaptateur européen
Fréquence 50 - 60 Hz
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure 435/556/560/570/635/735 Testotrade;