Learn More
Cleaver Scientific Adaptateurs pour bloc d’alimentation
Code produit 16329085 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
2/Bte
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
16329085 2/Bte 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16329085
Expédition estimée: 04-12-2026
Pour connecter des réservoirs d’électrophorèse Cleaver Scientific à une alimentation de 2 mm
  • Utilisez ces adaptateurs pour les blocs d’alimentation de 2 mm
  • Les systèmes Cleaver Scientific sont généralement dotés de connecteurs de 4 mm
  • Connexions plaquées or
Spécification
À utiliser avec (application) Connecter des réservoirs d’électrophorèse Cleaver Scientific à une alimentation de 2 mm
Type Connexions plaquées or
Modèle CSL-4-2
Nb par paquet 2/Bte
Dimensions Entrée 4 mm, sortie : 2 mm