Learn More
Cytiva Adaptateurs pour bloc d’alimentation
Code produit 10117394 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 4 mm aux jacks de sortie haute tension 2 mm
Câbles HT 2 mm
Type:
Jeu d’adaptateurs
Kit d’adaptateurs 4 mm M / 2 mm F
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type Conditionnement
10117394 Câbles HT 2 mm Kit d’adaptateurs 4 mm M / 2 mm F 1 pièce
10076284 Connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 4 mm aux jacks de sortie haute tension 2 mm Jeu d’adaptateurs -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10117394 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18112958
En stock
Connexion de fils de 4 mm ou 2 mm aux prises de sortie de 2 mm ou 4 mm, respectivement
  • Permet de connecter des câbles de 4 mm ou 2 mm à des prises de sortie de 2 mm ou 4 mm.
  • Homologué pour une mise à la terre de protection relative de 500 V
  • Ajoute les munitions suivantes
  • Utilisez le kit d'adaptateurs 4 mm M/2 mm F pour connecter les câbles d'instrument gainés à fiche mâle de 4 mm aux prises de sortie haute tension de 2 mm.
  • Utilisez le kit d'adaptateurs 2 mm M/4 mm F pour connecter les câbles d'instrument à fiche mâle gainée de 2 mm aux prises de sortie gainées de 4 mm.
  • Adaptateurs 2 mm mâle/4 mm femelle : Permet de connecter les câbles d'instrument à fiche mâle gainée de 2 mm aux prises de sortie gainées de 4 mm.
  • Adaptateurs 4 mm mâle/2 mm femelle : Permet de connecter des câbles d'instrument gainés à fiche mâle de 4 mm à des prises de sortie haute tension de 2 mm.
La puissance de sortie de l'alimentation ne doit pas dépasser ±500 V par rapport à la terre de protection. Cela signifie une tension maximale de 1000 V si les sorties de l'alimentation sont symétriques par rapport à la terre de protection, et une tension maximale de 500 V si les sorties de l'alimentation sont reliées à la terre de protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Le produit répond aux directives et normes applicables lorsqu’il est utilisé dans les conditions spécifiées dans le manuel d’utilisation. Le produit doit également être utilisé dans l’état dans lequel il a été livré par Cytiva et être connecté uniquement
À utiliser avec (équipement) Câbles HT 2 mm
Type Kit d’adaptateurs 4 mm M / 2 mm F