Learn More
Hach™ Alimentation pour lampes UV portables
Code produit 10440853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Alimentation 220 V 50 Hz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
10440853 Alimentation 220 V 50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10440853 Fournisseur Hach™ Code fournisseur 2670702
Expédition estimée: 30-11-2026
Conçues pour une utilisation sans entretien avec Pen-Ray des lampes ultraviolettes portables (n° d’homme 26708 et 26710). Ces lampes UV à ondes courtes peuvent être utilisées en laboratoire avec cette alimentation 220 Vac / 50 Hz.
Cette alimentation fournit une tension et un courant appropriés pour démarrer et faire fonctionner des lampes compatibles. Des recommandations d’accouplement sont disponibles pour fournir une production énergétique optimale et une durée de vie maximale des Pen-Ray lampes.
  • Le fusible de protection interne du circuit empêche l’arrêt du circuit réseau en cas de panne interne
  • L’alimentation porte les marques CE, ETL et ETLc
  • Inclut un connecteur conforme UL/CE (lorsqu’il est utilisé avec le connecteur d’accouplement fourni avec la lampe)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation 220 V 50 Hz
À utiliser avec (équipement) Lampes UV portables Pen-Ray (n° d’homme 26708, 26710)