Learn More
Honeywell™ Gants en butyle POWERCOAT™ 080-10
Code produit 15816675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
11
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15816675 9 1 paire
15806675 8 1 paire
15826675 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15816675 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 200801009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.55€
    57.99€ / 1 paires
    Économisez 38.56€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en butyle Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 offrent une protection contre les produits chimiques agressifs, les acétones, les MEK et les esters.
  • Plus flexible que le latex naturel
  • Offrez une bonne dextérité
  • Reste souple de -30°C à +50°C
  • Lisse à l’intérieur pour faciliter l’enfilage et le retrait
  • Résistant à de nombreux solvants, acides et bases de moyenne concentration
  • Résiste à l’ozone et à la chaleur
  • Le bord roulé empêche les écoulements et renforce la résistance du gantelet aux déchirures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003
Coating Material Caoutchouc
Couleur Noir
Cut Resistance Rating 1
Type de produit Gants
Dimensions 9
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
Longueur (métrique) 35 cm