Learn More
Honeywell Safety Products™ Gant Neofit Powercoat™ 950-020
Code produit 12615263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12615263 7 1 pièce
12625263 8 1 pièce
12635263 9 1 pièce
12695253 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12615263 Fournisseur Honeywell Safety Products™ Code fournisseur 209502007
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants en polypropylène en néoprène trempés, résistants aux produits chimiques, flexibles et confortables. Les gants Neofit Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 ont un intérieur en coton floqué, une grande manchette et une finition extérieure à motifs en losange pour une meilleure préhension.
  • Construction en néoprène pour une flexibilité et une protection contre une large gamme de produits chimiques, y compris les acides, les bases, certains solvants, détergents et adhésifs industriels.
  • Résistance chimique et liquide.
  • Intérieur en coton floqué pour un meilleur confort et un enfilage et un retrait faciles.
  • Finition à motifs en losange pour une bonne préhension dans des conditions humides.
  • Gants de catégorie III.
  • La manchette aide à protéger une grande partie de l’avant-bras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risques irréversibles CE de CATÉGORIE III, norme de base CEE EN 420-2003, risque mécanique EN 388-2003, risques chimiques EN 374-2003, EPI CE de catégorie 3, numéro de certificat CE 0075/797/162/12/08/0487, numéro d’attestation CE 0075/797/162/12/08/0487
Classification Dextérité :5
Zone enduite Extérieures
Coating Material Néoprène
Couleur Noir
Cut Resistance Rating 1
Finition externe Diamant
Matériau Néoprène, PP, Coton
Type de produit Gants
Dimensions 7
Épaisseur (métrique) 0,72 mm
À utiliser avec (application) Industries agricole, automobile, du bâtiment, de la construction, des produits chimiques, du nettoyage industriel, de la maintenance, de la pétrochimie, du traitement de l’eau et de l’industrie du bois.
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Doublés
Modèle 950
Indice de perforation 0
Quantité 10 paires/boîte
Résistant à Produits chimiques, contrainte mécanique
Indice de déchirure 1
Longueur (métrique) 33 cm