Learn More
Invitrogen™ Alimentation électrique PowerEase™ Touch 120W et mini-cuve à gel avec le pack de bienvenue de l’ensemble de modules Mini Blot
Code produit. 17144579
Click to view available options
Quantité:
Un pack de bienvenue
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17144579
Marque: Invitrogen™ PSC120MB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et réservoir à gel mini avec module pour transfert mini contient : Alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et ensemble réservoir à gel mini et module pour transferts
L’offre de bienvenue avec alimentation électrique PowerEase Touch 120 W et réservoir à gel mini avec module pour transfert mini contient :
  • Alimentation électrique PowerEase Touch 120 W
  • Ensemble comprenant le réservoir à gel mini et le module de transfert
À propos de l’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W.
L’alimentation électrique Invitrogen PowerEase Touch 120 W est un bloc d’alimentation à débit moyen doté d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées. Cette alimentation est idéale pour les électrophorèses ADN/ARN, les SDS-PAGE et les PAGE natives. L’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité.
À propos de l’ensemble réservoir à gel mini et module pour transferts
L’ensemble réservoir à gel et module de transfert est un système d’électrophorèse et de transfert pour gels mini. Le réservoir à gel mini est un système vertical d’électrophorèse sur gel mini, dont le réservoir, de conception originale, est fait pour permettre le chargement côte à côte des gels et offrir une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Le réservoir peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle, chaque gel étant traité dans son propre compartiment à part, ce qui facilite le traitement d’un seul gel. La cuve est compatible avec tous les mini gels pré-moulés Invitrogen et les gels de coulage à la main SureCast.
Le module de transfert mini est un dispositif de transfert humide utilisé exclusivement avec la cuve à gel mini. La cuve accueille un module de transfert par chambre ou deux modules de transfert au total disposés côte à côte. La connexion universelle et le joint d’étanchéité moulé simplifient l’utilisation du module de transfert tandis que la carotte interne du module de transfert permet d’utiliser moins de tampon de transfert au méthanol par transfert humide. Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, le transfert des protéines vers les membranes de nitrate de cellulose ou en PVDF se fait généralement en 30 à 60 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante (impériale) Température ambiante
À utiliser avec (application) Électrophorèse ADN/ARN, SDS-PAGE et PAGE native
Dimensions de gel Mini
Courant max 500 mA
Gamme de produits PowerEase
Minuteur Jusqu’à 999 minutes par étape
Affichage Écran LCD rétroéclairé lumineux de 4,3 pouces
Nbre de prises Jack 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives)
Quantité Un pack de bienvenue
Conditions d’expédition Température ambiante
Empilables Oui
Garantie Un an
Dimensions (L x l x H) 30,3 pouces x 23 pouces x 10,2 pouces
Poids 2,1 kg
Tension max. 300 VCC
Puissance 120 watts